Principaux documents
T138630
(3-AMINO-1-BENZOFURAN-2-YL)(4-METHOXYPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.287
Numéro MDL:
Autres remarques