Principaux documents
T138053
4-METHYLCYCLOHEXANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H16ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.665
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.