Principaux documents
T137235
4-METHYL-N-((4-METHYL-1-PIPERAZINYL)CARBONYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
T137235-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T137235-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H19N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.379
Numéro MDL:
29,20 €