Principaux documents
T137049
(4-CHLORO-3-METHYL-2-PYRIDINYL)METHANOL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H9Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.062
Numéro MDL:
178,00 €