Principaux documents
T136379
1,4-BIS(2-(ALLYLOXY)-5-CHLOROBENZOYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.376
Numéro MDL:
Autres remarques