Principaux documents
T134104
2-ETHOXY-4-(2-(4-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.343
Numéro MDL:
Autres remarques