Principaux documents
T131296
2-BROMO-N'-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.214
Numéro MDL:
Autres remarques