Principaux documents
T131202
2-((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
567.871
Numéro MDL:
Autres remarques