T129941
METHYL 4-((2-(2-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)METHYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.997
Numéro MDL:
Autres remarques