Principaux documents
T129208
(4-(2-(ANILINO(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.326
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.