Principaux documents
T128538
2-(2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXO-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.289
Numéro MDL:
Autres remarques