Principaux documents
T128341
2-METHOXY-4-(2-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.552
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique