Principaux documents
T124869
N'-((2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)HEXADECANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H39N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.62
Numéro MDL:
Autres remarques