Principaux documents
T124745
N'-(2,3-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-2,4-DIHYDROXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.316
Numéro MDL:
Autres remarques