Principaux documents
T123919
N-(2-METHYLPHENYL)-2-(2-(4-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.314
Numéro MDL:
Autres remarques