Principaux documents
T122610
3-BROMO-N-(2-(2-(1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.25
Numéro MDL:
Autres remarques