Principaux documents
T122602
METHYL 4-((2-(2-(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)METHYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.48
Numéro MDL:
Autres remarques