T122491
3-BR-N-(2-(2-(2-((4-BROMOBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19Br2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.234
Numéro MDL:
Autres remarques