Principaux documents
T121150
1-(3-AMINO-1-BENZOFURAN-2-YL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.189
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.