Principaux documents
T120782
DIISOPROPYL 1-(4-ACETYLPHENYL)-2-METHYL-1H-PYRROLE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.437
Numéro MDL:
Autres remarques