Principaux documents
T120545
2,4-DICHLORO-N-(2-((2,4-DICHLOROBENZOYL)AMINO)-4-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
T120545-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T120545-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H11Cl4N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.14
Numéro MDL:
29,20 €