Principaux documents
T120537
2,4-DICHLORO-N-(4-((2,4-DICHLOROBENZOYL)AMINO)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12Cl4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.143
Numéro MDL:
Autres remarques