Principaux documents
T120022
3-(3-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-6-OXO-1(6H)-PYRIDAZINYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.306
Numéro MDL:
Autres remarques