Documents
T119792
DIMETHYL 5-METHYL-1H-PYRROLO(1,2-C)(1,3)THIAZOLE-6,7-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.295
Numéro MDL:
Autres remarques