Principaux documents
T119059
1-ACETYL-3-(2-FURYLMETHYLENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
Autres remarques