Principaux documents
T118656
N-(3-CHLOROPHENYL)-N'-(5-MERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7ClN4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.763
Numéro MDL:
Autres remarques