Principaux documents
T117374
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.316
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.