Principaux documents
T116637
N-(2-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-(2-METHOXY-4-METHYLPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.791
Numéro MDL:
Autres remarques