Principaux documents
T116149
N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(2-METHOXY-4-METHYLPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.209
Numéro MDL:
Autres remarques