Principaux documents
T115681
N-(4-FLUOROPHENYL)-3-(5-(3-NITROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.325
Numéro MDL:
Autres remarques