Principaux documents
T114014
METHYL 2,7,7-TRIMETHYL-4-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.452
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.