Principaux documents
T112666
N-(1-ETHYLPROPYL)-2-FLUORO-11H-INDENO(1,2-B)QUINOLIN-10-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.413
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.