Documents
T111481
DIISOPROPYL 11-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.55
Numéro MDL:
Autres remarques