Principaux documents
T111139
2-((4-(4-((2-CARBOXYBENZOYL)AMINO)BENZYL)ANILINO)CARBONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.508
Numéro MDL:
Autres remarques