Principaux documents
T110701
1,2-DIETHYL 3-METHYL PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1,2,3-TRICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.378
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.