Principaux documents
T110345
ETHYL 1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.813
Numéro MDL:
Autres remarques