T109568
3-BENZYL-1-(2-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL-2-OXOETHYL)-5,6-DIMETHYL-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H27BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.466
Numéro MDL:
Autres remarques