Principaux documents
T109053
DIMETHYL 3-(4-CHLOROPHENYL)-5-METHYL-1H-PYRROLO(1,2-C)(1,3)THIAZOLE-6,7-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.838
Numéro MDL:
Autres remarques