Principaux documents
T108499
3,4-DIMETHYLPHENYL 1,2,3,4-TETRAHYDRO-9-ACRIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.418
Numéro MDL:
Autres remarques