Principaux documents
T108278
ETHYL 1-BENZOYL-4-BENZYL-6,7-DIMETHYL-4H-PYRROLO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H26N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.542
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.