T106917
ETHYL 4-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)PHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H30ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.009
Numéro MDL:
Autres remarques