Principaux documents
T105902
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(4-PHENYL-2-THIENYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.874
Numéro MDL:
Autres remarques