Principaux documents
T105643
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.792
Numéro MDL:
Autres remarques