Principaux documents
T104655
N-BENZYL-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
T104655-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T104655-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.345
Numéro MDL:
70,50 €