Key Documents
T103756
N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-(3-FLUOROPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18FNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.336
Numéro MDL:
Autres remarques