Principaux documents
T103438
1-(5-BROMO-2-FLUOROBENZOYL)PIPERIDINE
AldrichCPR
T103438-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T103438-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H13BrFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.146
Numéro MDL:
178,00 €