Principaux documents
T103403
4-(5-BROMO-2-FLUOROBENZOYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
T103403-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T103403-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H11BrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.118
Numéro MDL:
70,50 €