Principaux documents
T103055
3-METHYL-6-PHENYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)ISOXAZOLO(5,4-B)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.236
Numéro MDL:
Autres remarques