Principaux documents
T102806
3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-N-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.822
Numéro MDL:
Autres remarques