Principaux documents
T102083
N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.27
Numéro MDL:
Autres remarques